Documenti fondamentali
ENA250698982
Enamine
2-[3-(hydroxymethyl)phenoxy]acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
Iupac Name
2-[3-(hydroxymethyl)phenoxy]acetamide
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c10-9(12)6-13-8-3-1-2-7(4-8)5-11/h1-4,11H,5-6H2,(H2,10,12)
InChI
HGYFQDDMBPQMDM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59082
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59082
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)