Documenti fondamentali
ENA250698769
Enamine
1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1,4-diazepane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.34
Numero MDL:
Iupac Name
4-[2-(1,4-diazepan-1-yl)ethyl]phenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C14H22N2O/c1-17-14-5-3-13(4-6-14)7-11-16-10-2-8-15-9-12-16/h3-6,15H,2,7-12H2,1H3
InChI
GPNVJKHGKNHSQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57249
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57249
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)