Documenti fondamentali
ENA250698692
Enamine
2-chloro-N-(pentan-2-yl)propanamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
SKU del venditore: EN300-27939-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.67
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27939-100MG
CHF 126.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(1-methylbutyl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H16ClNO/c1-4-5-6(2)10-8(11)7(3)9/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
InChI
FBRWSGWUMCNOPN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27939
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27939
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)