Documenti fondamentali
ENA250698616
Enamine
[2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.29
Numero MDL:
Iupac Name
[2-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H18N4/c1-14-5-7-15(8-6-14)11-10(9-12)3-2-4-13-11/h2-4H,5-9,12H2,1H3
InChI
LUCQKISFLSLQBI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56909
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56909