Documenti fondamentali
ENA250698337
Enamine
2,2-difluoro-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
SKU del venditore: EN300-55799-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-55799-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
difluoro(4-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3N/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(10,11)5-12/h1-4H
InChI
HNQWMZOIYDDHSO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55799
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)