Documenti fondamentali
ENA245487461
Enamine
5-benzyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.73
Numero MDL:
Iupac Name
5-benzyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2S.ClH/c11-10-12-7-9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,7H,6H2,(H2,11,12);1H
InChI
ULAQYRGGOOBOLJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55375
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55375
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)