Documenti fondamentali
ENA245487136
Enamine
5-methylthiophene-2-carbohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.21
Numero MDL:
Iupac Name
5-methyl-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C6H8N2OS/c1-4-2-3-5(10-4)6(9)8-7/h2-3H,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI
HMBLMUIDVHBCOW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55126
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55126
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)