Documenti fondamentali
ENA245487057
Enamine
N-(2-aminoethyl)furan-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.63
Numero MDL:
Iupac Name
N-(2-aminoethyl)-3-furamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2.ClH/c8-2-3-9-7(10)6-1-4-11-5-6;/h1,4-5H,2-3,8H2,(H,9,10);1H
InChI
YIGVXLZVNRLFFU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53847
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53847
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)