ENA245486972
Enamine
4-butylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-54869-100MG
CHF 76.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-54869-100MG
CHF 76.20
Iupac Name
4-butylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9;/h9-10H,2-8,11H2,1H3;1H
InChI
IVJFCBPULIPGFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54869
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)