Documenti fondamentali
ENA245486795
Enamine
2-benzyl-5-methyl-1,3-dioxo-2,3,3a,4,5,7a-hexahydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.33
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-benzyl-5-methyl-1,3-dioxo-2,3,3a,4,5,7a-hexahydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H17NO4/c1-10-7-8-12-14(13(10)17(21)22)16(20)18(15(12)19)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12-14H,9H2,1H3,(H,21,22)
InChI
UCZUDAKVCZKMKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54622
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54622
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)