Documenti fondamentali
ENA245486626
Enamine
(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)urea
Scegli un formato
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
SKU del venditore: EN300-54326-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-54326-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)urea
Inchi Code
1S/C10H11N3O2S/c1-2-15-6-3-4-7-8(5-6)16-10(12-7)13-9(11)14/h3-5H,2H2,1H3,(H3,11,12,13,14)
InChI
IFDKYGFRLNFSIX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54326
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54326
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)