Documenti fondamentali
ENA245486502
Enamine
[1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)ethyl](ethyl)amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
SKU del venditore: EN300-53749-100MG
CHF 418.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.76
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-53749-100MG
CHF 418.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)-N-ethylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO2.ClH/c1-3-14-10(2)11-5-6-12-13(9-11)16-8-4-7-15-12;/h5-6,9-10,14H,3-4,7-8H2,1-2H3;1H
InChI
MBTDVWPNSDFLGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53749
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53749
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)