Documenti fondamentali
ENA245486478
Enamine
1-(4-tert-butylphenyl)piperidin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.37
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-tert-butylphenyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C15H24N2/c1-15(2,3)12-4-6-14(7-5-12)17-10-8-13(16)9-11-17/h4-7,13H,8-11,16H2,1-3H3
InChI
DORRRYRMXKSEGW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53745
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53745
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)