Documenti fondamentali
ENA245486403
Enamine
potassium 2-[(furan-2-yl)methoxy]acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Iupac Name
potassium (2-furylmethoxy)acetate
Inchi Code
1S/C7H8O4.K/c8-7(9)5-10-4-6-2-1-3-11-6;/h1-3H,4-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI
HBDXKTBGJBNQLT-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54001
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54001
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)