Documenti fondamentali
ENA245486344
Enamine
4-(2-aminopropyl)phenol
Scegli un formato
100 MG
CHF 77.50
250 MG
CHF 91.80
500 MG
CHF 119.10
1 G
CHF 139.90
2.5 G
CHF 236.10
5 G
CHF 371.30
SKU del venditore: EN300-53926-100MG
CHF 77.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 77.50
250 MG
CHF 91.80
500 MG
CHF 119.10
1 G
CHF 139.90
2.5 G
CHF 236.10
5 G
CHF 371.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-53926-100MG
CHF 77.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
122-127
Iupac Name
4-(2-aminopropyl)phenol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7(10)6-8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,7,11H,6,10H2,1H3
InChI
GIKNHHRFLCDOEU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53926
Melting Point
122-127
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53926
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)