Documenti fondamentali
ENA245486316
Enamine
2-(piperidin-1-yl)pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.74
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1-piperidinyl)-4-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N4.ClH/c12-11(13)9-4-5-14-10(8-9)15-6-2-1-3-7-15;/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H3,12,13);1H
InChI
BNCRMDZAEBEELD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55172
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55172
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)