Documenti fondamentali
ENA245486270
Enamine
6-chloro-3-(prop-2-en-1-yloxy)pyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.62
Numero MDL:
Iupac Name
3-(allyloxy)-6-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-2-5-13-8-3-4-9(10)12-7(8)6-11/h2-4H,1,5H2
InChI
BZKLCWNBRLBTSC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54523
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54523
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)