ENA245485596
Enamine
1-(piperidine-4-carbonyl)piperidine-3-carboxamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(4-piperidinylcarbonyl)-3-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H21N3O2.ClH/c13-11(16)10-2-1-7-15(8-10)12(17)9-3-5-14-6-4-9;/h9-10,14H,1-8H2,(H2,13,16);1H
InChI
QFHDIBYDUNWPGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52935
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)