Documenti fondamentali
ENA245485514
Enamine
1-{[4-(aminomethyl)phenyl]methyl}-1,2-dihydropyridin-2-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.73
Numero MDL:
Iupac Name
1-[4-(aminomethyl)benzyl]-2(1H)-pyridinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2O.ClH/c14-9-11-4-6-12(7-5-11)10-15-8-2-1-3-13(15)16;/h1-8H,9-10,14H2;1H
InChI
VULDQKRUJWUIBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52807
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52807
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)