Documenti fondamentali
ENA245485510
Enamine
2-[4-(1-cyano-1-methylethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpropanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.32
Numero MDL:
Iupac Name
2,2'-(piperazine-1,4-diyl)bis(2-methylpropanenitrile)
Inchi Code
1S/C12H20N4/c1-11(2,9-13)15-5-7-16(8-6-15)12(3,4)10-14/h5-8H2,1-4H3
InChI
JAZFVYAYXCWTIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52803
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52803
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)