Documenti fondamentali
ENA245485327
Enamine
2-bromo-7-propyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-7-propyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
Inchi Code
1S/C8H8BrN3OS/c1-2-3-5-4-6(13)12-8(10-5)14-7(9)11-12/h4H,2-3H2,1H3
InChI
MVBFZOPCIOGIRF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51228
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51228
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)