Documenti fondamentali
ENA245485284
Enamine
6-ethoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 168.50
250 MG
CHF 221.80
500 MG
CHF 323.20
1 G
CHF 401.20
2.5 G
CHF 745.70
5 G
CHF 1’079.80
10 G
CHF 1’580.30
SKU del venditore: EN300-49283-100MG
CHF 168.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 168.50
250 MG
CHF 221.80
500 MG
CHF 323.20
1 G
CHF 401.20
2.5 G
CHF 745.70
5 G
CHF 1’079.80
10 G
CHF 1’580.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-49283-100MG
CHF 168.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
60-62
Iupac Name
6-ethoxy-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-2-13-8-3-4-11-9(7-8)10(12)5-6-14-11/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
InChI
YZTKUWPOHQJLDT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49283
Melting Point
60-62
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49283
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)