Documenti fondamentali
ENA245485156
Enamine
2-chloro-N-(dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
SKU del venditore: EN300-28035-100MG
CHF 134.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 134.70
250 MG
CHF 173.70
500 MG
CHF 288.10
1 G
CHF 397.30
2.5 G
CHF 735.30
5 G
CHF 1’065.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.71
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-28035-100MG
CHF 134.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2OS/c1-4(9)7(12)11-8-10-5(2)6(3)13-8/h4H,1-3H3,(H,10,11,12)
InChI
OZEDIFZCRIZLKA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28035
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28035
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)