Documenti fondamentali
ENA245485151
Enamine
2-chloro-N-(3-iodophenyl)propanamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 90.50
250 MG
CHF 110.00
500 MG
CHF 146.40
1 G
CHF 175.00
2.5 G
CHF 223.10
5 G
CHF 303.70
10 G
CHF 385.60
SKU del venditore: EN300-27942-100MG
CHF 90.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 90.50
250 MG
CHF 110.00
500 MG
CHF 146.40
1 G
CHF 175.00
2.5 G
CHF 223.10
5 G
CHF 303.70
10 G
CHF 385.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.53
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27942-100MG
CHF 90.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(3-iodophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H9ClINO/c1-6(10)9(13)12-8-4-2-3-7(11)5-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)
InChI
YNVPHKCTBAAVRT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27942
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27942
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)