Documenti
ENA238713231
Enamine
N-(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ylidene)hydroxylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Punto di fusione
135-137
Iupac Name
(1Z)-6-methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone oxime
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-14-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12-13/h5-7,11H,2-4H2,1H3
InChI
UWRNBYFZPVNOIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52005
Melting Point
135-137
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52005