ENA238713165
Enamine
2-(propylamino)acetonitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-51903-100MG
CHF 217.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-51903-100MG
CHF 217.90
Iupac Name
(propylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H10N2/c1-2-4-7-5-3-6/h7H,2,4-5H2,1H3
InChI
YOEHYACECVSKEQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51903
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)