Documenti fondamentali
ENA238713148
Enamine
3-(piperidin-1-yl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.67
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
215-216
Iupac Name
3-(1-piperidinyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c10-8(11)4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2,(H,10,11);1H
InChI
ZBTNZXCCWPOONU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51885
Melting Point
215-216
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51885
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)