Documenti fondamentali
ENA238713114
Enamine
2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Scegli un formato
100 MG
CHF 84.00
250 MG
CHF 91.80
500 MG
CHF 121.70
1 G
CHF 149.00
2.5 G
CHF 255.60
SKU del venditore: EN300-51833-100MG
CHF 84.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 84.00
250 MG
CHF 91.80
500 MG
CHF 121.70
1 G
CHF 149.00
2.5 G
CHF 255.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-51833-100MG
CHF 84.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
55-57
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c13-8-9-4-1-2-5-10(9)12-7-3-6-11-12/h1-8H
InChI
KIGZYDJKBTYFBZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51833
Melting Point
55-57
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51833
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)