Documenti fondamentali
ENA238713094
Enamine
1-(2-methylpropanoyl)piperidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero MDL:
Iupac Name
1-isobutyryl-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-7(2)9(12)11-6-4-3-5-8(11)10(13)14/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
MQRWLGCCLNOSLL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51803
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51803
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)