Documenti fondamentali
ENA238713010
Enamine
1-(5-chloro-2-nitrobenzoyl)pyrrolidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.67
Numero MDL:
Iupac Name
1-(5-chloro-2-nitrobenzoyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O3/c12-8-3-4-10(14(16)17)9(7-8)11(15)13-5-1-2-6-13/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI
SSHKTLSLBNQIPB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51657
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51657
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)