Documenti
ENA238713007
Enamine
N'-(2,5-dibromobenzenesulfonyl)ethanimidamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.04
Numero MDL:
Iupac Name
N-[(E)-1-aminoethylidene]-2,5-dibromobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8Br2N2O2S/c1-5(11)12-15(13,14)8-4-6(9)2-3-7(8)10/h2-4,12H,1,11H2
InChI
XSDQRBZUZXIVHW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51654
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51654