Documenti fondamentali
ENA238712890
Enamine
1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.71
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-9(12)8-3-4-10-11(7-8)14-6-5-13-10;/h3-4,7,9H,2,5-6,12H2,1H3;1H
InChI
ZDNOQRUYGFPSHZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51421
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51421
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)