ENA238712626
Enamine
4-ethoxy-3-fluoroaniline
About This Item
Iupac Name
4-ethoxy-3-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI
ASLWQZGYKULGPD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50973
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50973
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)