Documenti fondamentali
ENA238712524
Enamine
2-(piperazine-1-sulfonyl)ethan-1-amine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 190.60
250 MG
CHF 253.00
500 MG
CHF 373.90
1 G
CHF 466.20
2.5 G
CHF 974.50
5 G
CHF 1’875.40
10 G
CHF 3’638.20
SKU del venditore: EN300-50629-100MG
CHF 190.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 190.60
250 MG
CHF 253.00
500 MG
CHF 373.90
1 G
CHF 466.20
2.5 G
CHF 974.50
5 G
CHF 1’875.40
10 G
CHF 3’638.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-50629-100MG
CHF 190.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-piperazinylsulfonyl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15N3O2S.2ClH/c7-1-6-12(10,11)9-4-2-8-3-5-9;;/h8H,1-7H2;2*1H
InChI
BMIPOXFILZDTEC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50629
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50629
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)