Documenti fondamentali
ENA238712284
Enamine
1-benzylpyrrolidine-3-sulfonyl fluoride
Scegli un formato
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
SKU del venditore: EN300-50305-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 376.50
250 MG
CHF 518.20
500 MG
CHF 788.60
1 G
CHF 999.20
2.5 G
CHF 1’914.40
5 G
CHF 2’811.40
10 G
CHF 4’149.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.3
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-50305-100MG
CHF 376.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-benzyl-3-pyrrolidinesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C11H14FNO2S/c12-16(14,15)11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
InChI
KCLJEZPHJZQPIW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50305
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50305
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)