Documenti fondamentali
ENA238712106
Enamine
5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.22
Numero MDL:
Iupac Name
5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-8-9-4-2-3-5-10(9)12-7-6-11-8/h2-5,8,11H,6-7H2,1H3
InChI
BDMKKDLAKZPRIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
80
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50113
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50113
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)