Documenti fondamentali
ENA238711940
Enamine
2-[(2-chlorophenyl)amino]acetic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 71.00
250 MG
CHF 81.40
500 MG
CHF 102.20
1 G
CHF 119.10
2.5 G
CHF 175.00
5 G
CHF 267.30
10 G
CHF 453.20
SKU del venditore: EN300-49884-100MG
CHF 71.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 71.00
250 MG
CHF 81.40
500 MG
CHF 102.20
1 G
CHF 119.10
2.5 G
CHF 175.00
5 G
CHF 267.30
10 G
CHF 453.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.61
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-49884-100MG
CHF 71.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
167-172
Iupac Name
(2-chloroanilino)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-1-2-4-7(6)10-5-8(11)12/h1-4,10H,5H2,(H,11,12)
InChI
NSDVLRONTCKCPY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49884
Melting Point
167-172
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49884
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)