ENA238711886
Enamine
2-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)acetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-49810-100MG
CHF 146.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-49810-100MG
CHF 146.40
Punto di fusione
156-158
Iupac Name
(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H4N2O2S2/c7-3(8)1-9-4-6-5-2-10-4/h2H,1H2,(H,7,8)
InChI
DZXGDEPWZLFUEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49810
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)