Documenti fondamentali
ENA238711759
Enamine
2-[(4-acetamidophenyl)sulfanyl]propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.3
Numero MDL:
Iupac Name
2-{[4-(acetylamino)phenyl]sulfanyl}propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3S/c1-7(11(14)15)16-10-5-3-9(4-6-10)12-8(2)13/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI
OLWFGPQNJWSRSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49619
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49619
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)