Documenti fondamentali
ENA238711570
Enamine
4-amino-2-chloro-N-cyclohexyl-N-methylbenzamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
SKU del venditore: EN300-45554-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.77
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-45554-100MG
CHF 146.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-2-chloro-N-cyclohexyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C14H19ClN2O/c1-17(11-5-3-2-4-6-11)14(18)12-8-7-10(16)9-13(12)15/h7-9,11H,2-6,16H2,1H3
InChI
PJQHZLLJVRSICO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45554
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45554
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)