Documenti fondamentali
ENA238711171
Enamine
2,6-difluoro-4-nitrobenzene-1-thiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.16
Numero MDL:
Iupac Name
2,6-difluoro-4-nitrobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H3F2NO2S/c7-4-1-3(9(10)11)2-5(8)6(4)12/h1-2,12H
InChI
PWWMHVHBXSUFCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45456
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45456
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)