Documenti fondamentali
ENA238711006
Enamine
(2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 82.70
250 MG
CHF 98.30
500 MG
CHF 129.50
1 G
CHF 152.90
2.5 G
CHF 245.20
5 G
CHF 397.30
10 G
CHF 704.10
SKU del venditore: EN300-43923-100MG
CHF 82.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 82.70
250 MG
CHF 98.30
500 MG
CHF 129.50
1 G
CHF 152.90
2.5 G
CHF 245.20
5 G
CHF 397.30
10 G
CHF 704.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-43923-100MG
CHF 82.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
59-60
Iupac Name
(2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-5H,6,11H2,1-3H3
InChI
MEWBOZDQQISMJM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43923
Melting Point
59-60
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43923
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)