Documenti fondamentali
ENA238710792
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-6-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O3/c11-7-8-3-1-4-9-10(8)13-6-2-5-12-9/h1,3-4,7H,2,5-6H2
InChI
VXDUBVRFTGUJCJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43017
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43017
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)