Documenti fondamentali
ENA238710666
Enamine
[(2-bromophenyl)methyl](tert-butyl)amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 103.50
250 MG
CHF 128.20
500 MG
CHF 176.30
1 G
CHF 214.00
2.5 G
CHF 341.40
5 G
CHF 554.60
10 G
CHF 981.00
SKU del venditore: EN300-42806-100MG
CHF 103.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 103.50
250 MG
CHF 128.20
500 MG
CHF 176.30
1 G
CHF 214.00
2.5 G
CHF 341.40
5 G
CHF 554.60
10 G
CHF 981.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-42806-100MG
CHF 103.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-bromobenzyl)-2-methyl-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16BrN.ClH/c1-11(2,3)13-8-9-6-4-5-7-10(9)12;/h4-7,13H,8H2,1-3H3;1H
InChI
MTUJVRSMGQWTPW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42806
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42806
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)