Documenti fondamentali
ENA238710615
Enamine
N-(4-hydroxyphenyl)cyclopropanecarboxamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 164.60
250 MG
CHF 215.30
500 MG
CHF 314.10
1 G
CHF 389.50
2.5 G
CHF 719.70
5 G
CHF 1’043.40
10 G
CHF 1’524.40
SKU del venditore: EN300-42711-100MG
CHF 164.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 164.60
250 MG
CHF 215.30
500 MG
CHF 314.10
1 G
CHF 389.50
2.5 G
CHF 719.70
5 G
CHF 1’043.40
10 G
CHF 1’524.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-42711-100MG
CHF 164.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
208-210
Iupac Name
N-(4-hydroxyphenyl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-5-3-8(4-6-9)11-10(13)7-1-2-7/h3-7,12H,1-2H2,(H,11,13)
InChI
KXSOFKGSZDMTNE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42711
Melting Point
208-210
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42711
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)