ENA238710445
Enamine
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-35000-100MG
CHF 312.80
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-35000-100MG
CHF 312.80
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8F3NO.ClH/c5-4(6,7)3-9-2-1-8;/h1-3,8H2;1H
InChI
WQXHWCKAXLERPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35000
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)