Documenti fondamentali
ENA238710095
Enamine
4-(2-sulfanyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
SKU del venditore: EN300-42843-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
2.5 G
CHF 944.60
5 G
CHF 1’374.90
10 G
CHF 2’017.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-42843-100MG
CHF 165.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
338-340
Iupac Name
4-(2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2S/c13-9(14)7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-11-10(12)15/h1-6H,(H,11,15)(H,13,14)
InChI
ZNFFXFYIHZSXFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42843
Melting Point
338-340
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42843
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)