Documenti fondamentali
ENA196830323
Enamine
2-[(4-bromophenyl)sulfanyl]propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.14
Numero MDL:
Punto di fusione
112-113
Iupac Name
2-[(4-bromophenyl)sulfanyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2S/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI
BOZTVOOYSYAINR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45310
Melting Point
112-113
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45310
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)