Documenti fondamentali
ENA196830264
Enamine
3-(phenylmethanesulfonamido)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.33
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(benzylsulfonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO4S/c16-14(17)12-7-4-8-13(9-12)15-20(18,19)10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9,15H,10H2,(H,16,17)
InChI
QIKUOKKSPSEHEY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45111
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45111
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)