Documenti fondamentali
ENA196830054
Enamine
3-{[4-chloro-2-(chloromethyl)phenoxy]methyl}pyridine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
SKU del venditore: EN300-43884-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 207.50
250 MG
CHF 277.70
500 MG
CHF 483.10
1 G
CHF 627.40
2.5 G
CHF 1’187.70
5 G
CHF 1’733.70
10 G
CHF 2’550.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.6
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-43884-100MG
CHF 207.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2-(chloromethyl)phenyl 3-pyridinylmethyl ether hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H11Cl2NO.ClH/c14-7-11-6-12(15)3-4-13(11)17-9-10-2-1-5-16-8-10;/h1-6,8H,7,9H2;1H
InChI
ZLGXSDUFZLYPNS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43884
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43884
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)